安全性情報
SML1169
Sigma-Aldrich
Pitstop 2
≥98% (HPLC), powder, clathrin-mediated endocytosis inhibitor
別名:
N-[5-[(4-ブロモフェニル)メチレン]-4,5-ジヒドロ-4-オキソ-2-チアゾリル]-1-ナフタレンスルホンアミド, Pitstop-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13BrN2O3S2
CAS番号:
分子量:
473.36
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
Pitstop 2, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
アプリケーション
Pitstop 2 はクラスリンの媒介するエンドサイトーシスの阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Pitstop 2 はまた核膜孔複合体(NPC)の浸透性バリアを破壊することができ、インポーチン β 結合と NPC の超微細構造の変化を減らします。Pitstop 2 はまた血小板活性化、血小板凝集および分泌の阻害に係っています。
Pitstop 2 はクラスリンの媒介するエンドサイトーシスの選択的阻害剤です。
Pitstop 2 はクラスリンの末端ドメインにアクセスするリガンドをブロックすることで作用する、エンドサイトーシスの選択的阻害剤です。Pitstop 2 は選択的にクラスリンの媒介する HIV の侵入を阻害し、またクラスリン被覆ピット(CCP)の動きを止めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1169-VAR:
SML1169-5MG:
SML1169-25MG:
SML1169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clathrin-mediated integrin ?IIb?3 trafficking controls platelet spreading
Gao W, et al.
Platelets, 1-12 (2017)
Muhammad Asam Riaz et al.
Journal of proteomics, 227, 103918-103918 (2020-07-28)
Bacterial insecticidal proteins, such as the Bin toxin from Lysinibacillus sphaericus, could be used more extensively to control insecticide resistant mosquitoes. This study was aimed at identification of mosquito cell proteins binding Bin toxin. Results showed that purified toxin was
Clathrin inhibitor Pitstop-2 disrupts the nuclear pore complex permeability barrier
Liashkovich I, et al.
Scientific Reports, 5, 9994-9994 (2015)
Leucine-rich repeat-containing G protein?coupled receptor 4 facilitates vesicular stomatitis virus infection by binding vesicular stomatitis virus glycoprotein
Zhang N, et al,
The Journal of Biological Chemistry, 292(40), 16527-16538 (2017)
Meagan M Postema et al.
Molecular biology of the cell, 30(19), 2515-2526 (2019-08-08)
Apical microvilli are critical for the homeostasis of transporting epithelia, yet mechanisms that control the assembly and morphology of these protrusions remain poorly understood. Previous studies in intestinal epithelial cell lines suggested a role for the F-BAR domain protein PACSIN2