product name
ゲニステイン, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white to yellow
mp
297.0-298.0 °C
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI Key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AKT1(207) , CYP19A1(1588) , EGFR(1956) , ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982) , Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- エストロゲン活性を評価する試験化合物として
- 同一レポーター遺伝子の活性化アッセイを実施するためのエストロゲン様リガンドとして、またゲニステインとhERの結合を調べるためにもβ
- 末糖化-ウシ血清アルブミン(AGE-BSA)がリソソームに及ぼしうる影響を調べるためにエンドサイトーシス阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6649-5MG:
G6649-100MG:
G6649-BULK:
G6649-VAR:
G6649-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology