Merck
A7410
Sigma-Aldrich
アミロリド 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, T-type calcium channel blocker
別名:
N-アミジノ-3,5-ジアミノ-6-クロロピラジンカルボキサミド 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8ClN7O · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
266.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
アミロリド 塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
yellow
mp
285-288 °C (dec.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, yellow-green
オーガナイザー
Perrigo
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;1H2
InChI Key
WDZJJRLYFQNCQL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミロリドは、選択的T型カルシウムチャネル遮断剤、上皮ナトリウムチャネル遮断剤、ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター(uPA)の選択的阻害剤です。 アミロリドは、便秘の代替的治療を開発する研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
T型カルシウムチャネルの選択的なブロッカ-であるとともに、上皮ナトリウムチャネルのブロッカ-です。ウロキナ-ゼプラスミノ-ゲンアクチベ-タ-(uPA)の選択的インヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcid-Sensing (Proton-gated) Ion Channels (ASICs)[酸感受性(プロトン依存性)イオンチャネル(ASIC)]およびImidazoline Binding Sites(イミダゾリン結合部位)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物はPerrigoにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
注意
遮光保存してください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A7410-1G:
A7410-5G:
A7410-BULK:
A7410-VAR:
A7410-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tengis S Pavlov et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 24(7), 1053-1062 (2013-04-20)
Various stimuli, including hormones and growth factors, modulate epithelial sodium channels (ENaCs), which fine-tune Na(+) absorption in the kidney. Members of the EGF family are important for maintaining transepithelial Na(+) transport, but whether EGF influences ENaC, perhaps mediating salt-sensitive hypertension
Tiphaine Dejouvencel et al.
Blood, 115(10), 2048-2056 (2009-12-10)
Fibrinolysis and pericellular proteolysis depend on molecular coassembly of plasminogen and its activator on cell, fibrin, or matrix surfaces. We report here the existence of a fibrinolytic cross-talk mechanism bypassing the requirement for their molecular coassembly on the same surface.
Cristina Matthewman et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(6), C920-C930 (2016-10-21)
Hyperactivated DEG/ENaC channels cause neuronal death mediated by intracellular Ca2+ overload. Mammalian ASIC1a channels and MEC-4(d) neurotoxic channels in Caenorhabditis elegans both conduct Na+ and Ca2+, raising the possibility that direct Ca2+ influx through these channels contributes to intracellular Ca2+
Stephanie Denk et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(12), 4846-4854 (2017-05-12)
During sepsis, excessive activation of the complement system with generation of the anaphylatoxin C5a results in profound disturbances in crucial neutrophil functions. Moreover, because neutrophil activity is highly dependent on intracellular pH (pH
Hiu-Fung Yuen et al.
PloS one, 8(1), e54211-e54211 (2013-02-02)
The Hippo pathway restricts the activity of transcriptional coactivators TAZ (WWTR1) and YAP. TAZ and YAP are reported to be overexpressed in various cancers, however, their prognostic significance in colorectal cancers remains unstudied. The expression levels of TAZ and YAP
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox