由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
pKa
7.2
mp
258-259 °C
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL
DMSO: soluble
methanol and ethanol: slightly soluble
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
rat ... Car2(54231) , Car4(29242)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 虚血再かん流障害(49)に対する脂肪性肝臓移植片の保護効果の研究に
- カセット投与および急速平衡透析挿入による、単離されたブタ網膜色素上皮(RPE)メラニンへの結合能力の測定に
- 発達毒性スクリーニングアッセイのための P19C5 幹細胞 in vitro 原腸形成モデルのバリデーションに
- ゼブラフイッシュおよび A375 ヒトメラノーマ細胞において、酵素反応速度、in vitro、in vivo および in silico解析によるメラニン形成阻害効果の研究に
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6011-100G:
A6011-25G:
A6011-250G:
A6011-VAR:
A6011-BULK:
A6011-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック