Merck
A7655
Sigma-Aldrich
アテノロール
≥98% (TLC), powder, β₁-adrenoceptor antagonist
別名:
(±)-4-[2-ヒドロキシ-3-[(1-メチルエチル)アミノ]プロポキシ]ベンゼンアセトアミド, 4-[2′-ヒドロキシ-3′-(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フェニルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O3
CAS番号:
分子量:
266.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
アテノロール, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 0.3 mg/mL
DMSO: 18 mg/mL
ethanol: 3.4 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
SMILES記法
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI Key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アテノロールは、高血圧の管理に使用されるβ-アドレナリン遮断薬です。アテノロールは、抗狭心症および抗不整脈特性を有しています。
生物化学的/生理学的作用
β1-アドレナリンレセプタ-の選択的アンタゴニストであり、降圧薬、抗狭心症薬、抗不整脈薬です。
特徴および利点
この化合物はアストラゼネカ社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のβ-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
固体状態では、最低3年間は品質が保持されます。
Standard
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7655-BULK:
A7655-10G:
A7655-1G:
A7655-25G:
A7655-5G:
A7655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Ganesha Rai et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(20), 6474-6483 (2009-09-19)
Schistosomiasis is a chronic parasitic disease affecting hundreds of millions of individuals worldwide. Current treatment depends on a single agent, praziquantel, raising concerns of emergence of resistant parasites. Here, we continue our explorations of an oxadiazole-2-oxide class of compounds we
Hsin-Hui Chiu et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(3), 271-276 (2013-01-17)
To assess the tolerability and efficacy of the investigational use of the angiotensin II receptor blocker losartan added to β-blockade (BB) to prevent progressive aortic root dilation in patients with Marfan syndrome (MFS). Between May 1, 2007, and September 31
Ronald V Lacro et al.
American heart journal, 165(5), 828-835 (2013-04-30)
The Pediatric Heart Network designed a clinical trial to compare aortic root growth and other short-term cardiovascular outcomes in children and young adults with Marfan syndrome randomized to receive atenolol or losartan. We report here the characteristics of the screened
Ronald V Lacro et al.
The New England journal of medicine, 371(22), 2061-2071 (2014-11-19)
Aortic-root dissection is the leading cause of death in Marfan's syndrome. Studies suggest that with regard to slowing aortic-root enlargement, losartan may be more effective than beta-blockers, the current standard therapy in most centers. We conducted a randomized trial comparing
Laura M Kuyper et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(5 Suppl), S47-S53 (2014-04-23)
Previous reviews have shown that β-blocker use for the treatment of hypertension without compelling indications was associated with increased risk of stroke in the elderly. It remains unclear whether this increased risk was driven by the type of β-blocker. We