Merck
PHR1908
Supelco
アセタゾールアミド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アセタゾールアミド, 5-アセトアミド-1,3,4-チアジアゾール-2-スルホンアミド, N-(5-[アミノスルホニル]-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド, N-(5-スルファモイル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3S2
CAS番号:
分子量:
222.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 904
traceable to Ph. Eur. A0100000
traceable to USP 1005004
APIファミリー
acetazolamide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5 g
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
炭酸脱水酵素インヒビタ-です。脳血流を増加させます。
生物化学的/生理学的作用
水チャネルとの相互作用により膜の水透過性を阻害します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0911 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1908-5G-PW:
PHR1908-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RP-HPLC method development and validation for the estimation of acetazolamide in bulk drug and formulations with forced degradation studies.
Manchanda S.
Der Pharmacia Lettre, 8, 338-347 (2016)
Acetazolamide improves central sleep apnea in heart failure: a double-blind, prospective study.
Javaheri S.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 173(2), 234-237 (2006)
Acetazolamide.
Parasrampuria J.
Anal. Profiles Drug Subst., 22, 1-32 (1993)