Merck
F4381
Sigma-Aldrich
フロセミド
≥98% (HPLC), powder, NKCC symporter inhibitor
別名:
4-クロロ-N-フルフリル-5-スルファモイルアントラニル酸, 5-(アミノスルホニル)-4-クロロ-2-([2-フラニルメチル]アミノ)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClN2O5S
CAS番号:
分子量:
330.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
フロセミド,
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
room temp
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI Key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フロセミドは、聴器毒性のある 強力利尿薬です。
アプリケーション
フロセミドは以下の用途に使用されています。
  • マウスの聴覚有毛細胞の生存に及ぼすデキサメタゾン投与のタイミングの影響を調べるために
  • ラットへの皮下投与後の頭蓋内圧(ICP)に及ぼす影響を研究するために
  • レニン放出およびそれに続く血漿アンギオテンシンII(ANG II)の増加のための刺激剤として
生物化学的/生理学的作用
フロセミドは、ヘンレ係蹄の太い上行脚におけるNa+/K+/2Cl-共輸送体を遮断できます。腎内プロスタグランジンの合成を高めることができます。カナマイシンと共に使用すると、動物における聴器毒性が高まります。フロセミドは、心不全患者のチアミン不足に関連しています。
腎血流を増加させることにより腎尿細管の作用に強く影響する、high ceiling利尿薬で、降圧剤です。
腎臓におけるイオン共輸送を阻害します。
特徴および利点
この化合物はSanofi Aventis社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物はADME/Tox研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なADME/Tox研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F4381-25G:
F4381-10G:
F4381-1G:
F4381-VAR:
F4381-BULK:
F4381-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of an ototoxicity model in the adult CBA/CaJ mouse and determination of a golden window of corticosteroid intervention for otoprotection
Fernandes V T and Lin V YW
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale, 43(1), 12-12 (2014)
Causes of acquired hearing loss
Eggermont J J
Hearing Loss: Causes, Prevention, and Treatment (2017)
Furosemide
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2016)
Diuretics
Side Effects of Drugs Annual, 28, 233-243 (2005)
Topiramate is more effective than acetazolamide at lowering intracranial pressure
Scotton W J, et al.
Cephalalgia, 0333102418776455-0333102418776455 (2018)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox