SML2333
VU0463271
≥98% (HPLC)
別名:
N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methylthiazol-2-yl)-2-(6-phenylpyridazin-3-ylthio)acetamide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white to blue-gray
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H18N4OS2/c1-13-11-26-19(20-13)23(15-7-8-15)18(24)12-25-17-10-9-16(21-22-17)14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-11,15H,7-8,12H2,1H3
InChI Key
DPONSKCACOZTGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2333-VAR:
SML2333-25MG:
SML2333-5MG:
SML2333-BULK:
試験成績書(COA)