Merck
04500585
ケンフェロール3-グルコシド
primary reference standard
別名:
ケンフェロール3-β-D-グルコピラノシド, 3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン3-グルコシド, 3-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-5,7-ジヒドロキシ-2-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3-グルコシルケンフェロール, Astragalin, ケンフェロール3-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
生物化学的/生理学的作用
同様のケンフェロールグリコシドは、ウィスターラットの食物摂取を減らして、食物摂取による体重の増加を抑制します。グルコシドは試験していません。
類似のケンフェロールグルコシドは、Wistarラットにおいて、食物摂取とそれに付随する体重増加を減らします。グルコシドは試験されませんでした。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04500585-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)