Merck
16654
Supelco
クェルセチン3-グルコシド
analytical standard
別名:
ケルセチン 3-β-D-グルコシド, 3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-β-グルコシド, イソクエルシトリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
Beilstein:
100989
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クェルセチンは、食事で摂取できるフラボノイドです。抗酸化、抗炎症、抗増殖、および抗発がん特性を持っています。クェルセチン3-グルコシド(Q3G)は、クェルセチンのグルコシド誘導体です。
クェルセチンは、食事で摂取できるフラボノイドです。抗酸化、抗炎症、抗増殖、および抗発がん特性を持っています。クェルセチン3-グルコシド(Q3G)は、クェルセチンのグルコシド誘導体です。
アプリケーション
Q3Gは、UV-Vis光ダイオードアレイ(DAD)を用いた直接インジェクションおよび蛍光検出を用いてさまざまなブドウおよびワインのフェノール類についてHPLC分析を行う間、校正用標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica arnica carum eucalyptus ginkgo hedera humulus hypericum melissa pimpinella primula sambucus glycyrrhiza lycium serenoa serenoa
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica sambucus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
16654-10MG:
16654-BULK:
16654-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aloys L A Sesink et al.
The Journal of nutrition, 133(3), 773-776 (2003-03-04)
Quercetin has antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and anticarcinogenic properties. In plant foods, quercetin occurs mainly bound to various sugars via a beta-glycosidic link. We hypothesized that lactase phlorizin hydrolase (LPH), an enzyme at the brush border membrane of intestinal cells, is
HPLC analysis of diverse grape and wine phenolics using direct injection and multidetection by DAD and fluorescence.
Gomez-Alonso, Sergio, Esteban Garcia-Romero, and Isidro Hermosin-Gutierrez.
J. Food Compos. Anal., 20.7, 618-626 (2007)
Determination of the metabolite content of Brassica juncea cultivars using comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with a photodiode array and mass spectrometry detection
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 25(5), 1235-1235 (2020)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Zhongxiang Zhao et al.
Journal of natural products, 70(10), 1683-1686 (2007-10-10)
Five new flavan-4-ol glycosides, abacopterins E-I ( 5- 9), and seven known flavonoid glycosides ( 3 and 10- 15) were isolated from the aerial parts of the fern Abacopteris penangiana. Their structures were elucidated on the basis of extensive spectroscopic
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)