グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HWIファーマ・サービスGmbHが生産し、認証しています。
定量NMRによる正確な含量は認定証に記載されています。
定量NMRによる正確な含量は認定証に記載されています。
アプリケーション
植物性医薬品の分析における標準物質
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: carum pimpinella
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00310590-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック