79851
ケンフェロール3-β-D-グルコピラノシド
≥97.0% (HPLC)
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン3-グルコシド, 3-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-5,7-ジヒドロキシ-2-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3-グルコシルケンフェロール, Astragalin, ケンフェロール3-グルコシド
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
crystals
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ユビキノン生合成における役割: この化合物は、植物生化学の主要成分であるユビキノンのベンゼノイド部分の生合成に寄与しており、細胞のエネルギー生産と植物の健康における重要な役割を浮き彫りにしています (Soubeyrand et al., 2018)。
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79851-VAR:
79851-BULK:
79851-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック