Merck
K0133
Sigma-Aldrich
ケンフェロール
≥90% (HPLC), powder
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, ロビゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O6
CAS番号:
分子量:
286.24
Beilstein:
304401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
yellow
mp
277 °C
溶解性
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI Key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケンフェロールは、天然の食事性フラボノイドであり、さまざまな果物や野菜に認められるポリフェノール性抗酸化剤です。ケンフェロールは、異なる糖と結合することによるアストラガリンなどの異なるグリコシド型で植物に存在します。
アプリケーション
ケンフェロール(KAE)は、以下の用途に使用されています:
  • SH-S5Y5細胞におけるロテノン誘発性パーキンソン病(PD)モデルに対する抗酸化剤および神経保護剤としての潜在的効果を確認するため
  • ヒト大動脈内皮細胞(HAEC)におけるリポ多糖(LPS)誘発性の炎症性損傷に対する抗炎症効果を試験するため
  • 核因子赤血球系2関連因子2(Nrf2)を阻害することにより、非小細胞肺癌(NSCLC)細胞に対するアポトーシス感受性効果を検討するため
低ppm領域でのアンチモンの発色剤およびサブppm領域でのガリウムおよびインジウムの発色剤です。
生物化学的/生理学的作用
ケンフェロールのジフェニルプロパン成分がその疎水性に寄与しています。ホルボール・エステル処理マウス線維芽細胞の形質転換表現型またはv-H-ras-形質転換NIH 3T3細胞を復帰させることが示されています。ケンフェロールは、顕著な核DNA分解を脂質過酸化と同時に誘導します。トポイソメラーゼIが触媒するDNA再連結も阻害します。ケンフェロールも脂肪酸シンターゼの活性を阻害できます。
骨破壊性骨吸収の強力なインヒビターです。この効果は、ケンフェロールの抗酸化およびエストロゲン活性によるものと考えられています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
K0133-500MG:4548173309712
K0133-VAR:
K0133-BULK:
K0133-10MG:4548173309705
K0133-50MG:4548173309729
K0133-100MG:4548173309699
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective effect of kaempferol on rotenone-induced Parkinson?s disease model of rats and SH-S5Y5 cells by preventing loss of tyrosine hydroxylase
Pan X, et al.,
Journal of functional foods, 74, 104140-104140 (2020)
S C Sahu et al.
Cancer letters, 85(2), 159-164 (1994-10-14)
The extent of DNA damage and lipid peroxidation induced by kaempferol, a polyphenolic flavonoid with a molecular structure similar to quercetin, was studied under aerobic conditions in isolated rat-liver nuclei. Kaempferol induced significant (P < 0.05) concentration-dependent nuclear DNA degradation
M L Kuo et al.
Cancer letters, 87(1), 91-97 (1994-11-25)
Fifteen flavonoids were employed to examine their effects on the morphological changes, foci formation in soft agar and cellular growth in v-H-ras-transformed NIH3T3 cells. The data presented here demonstrated that only three specific flavonoids--apigenin, kaempferol, and genistein--exhibited the reverting effect
F Boege et al.
The Journal of biological chemistry, 271(4), 2262-2270 (1996-01-26)
Topoisomerases are involved in many aspects of DNA metabolism such as replication and transcription reactions. Camptothecins, which stabilize the covalent intermediate of topoisomerase I and DNA are effective, though toxic, drugs for cancer therapy. In this study, a new class
Kasi Pandima Devi et al.
Pharmacological research, 99, 1-10 (2015-05-20)
Inflammation is an important process of human healing response, wherein the tissues respond to injuries induced by many agents including pathogens. It is characterized by pain, redness and heat in the injured tissues. Chronic inflammation seems to be associated with
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.