Merck
17794
Sigma-Aldrich
イソラムネチン
≥95.0% (HPLC)
別名:
3′-メチルケルセチン, 3′-メトキシ-3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,4′,5,7-テトラヒドロキシ 3′-メトキシフラボン, イソラムネトール, ケルセチン 3′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
Beilstein:
44723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI Key
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソラムネチンは、果実、植物、および漢方薬に認められるO-メチル化フラボノールです。ケルセチンの代謝物です。
アプリケーション
イソラムネチン(IRN)は、以下の用途に使用されています:
  • スコポラミン誘発性皮質海馬学習障害および記憶障害に対する効果をマウスで検討するための神経保護剤として
  • ハチミツ抽出物中に存在するフェノール系化合物を分析および定量するための四重極飛行時間(タイムオブフライト)型質量分析(QTOF MS)の標準物質として
  • ダイオードアレイ検出器付逆相高速液体クロマトグラフィーとエレクトロスプレーイオン化質量分析(RP-HPLC-DAD-ESI-TQ-MS/MS)を用いて、Artemisia(ヨモギ)属種のフェノールプロファイルを決定するための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
イソラムネチンは、脂肪幹細胞の分化を妨害して脂肪生成を阻害します。このメカニズムには、βカテニンの安定化とWntシグナル経路の上方制御が関与しています。
イソラムネチンは抗酸化、抗炎症、抗癌、抗菌および抗ウイルス作用を有します。糖尿病(DM)条件下で海馬の神経変性を阻害することにより、潜在的な神経保護剤であることが示されています。低量のイソラムネチンは、骨格筋細胞におけるグルコース取り込みを促進し、高血糖状態においてグルコースホメオスタシスを維持することにより、抗糖尿病薬として役立つ可能性があります。核因子κB(NF-κB)、ホスファチジルイノシトール3キナーゼ(PI3K)/プロテインキナーゼB(AKT)、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)などの細胞シグナル伝達経路を調節します。イソラムネチンは、アテローム性動脈硬化症と心血管疾患に対して保護効果と治療効果を誘導します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
17794-VAR:
17794-BULK:
17794-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Gang Gong et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 128, 110301-110301 (2020-06-06)
Isorhamnetin is one of the most important active ingredients in the fruits of Hippophae rhamnoides L. and the leaves of Ginkgo biloba L., which possesses extensive pharmacological activities. At present, there have been numerous investigations on isorhamnetin, which has the
Lutz Franke et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(11), 2640-2646 (2007-04-28)
A natural product collection and natural-product-derived combinatorial libraries were virtually screened for potential inhibitors of human 5-lipoxygenase (5-LO) activity. We followed a sequential ligand-based approach in two steps. First, similarity searching with a topological pharmacophore descriptor (CATS 2D method) was
Nida Jamali-Raeufy et al.
Journal of chemical neuroanatomy, 102, 101709-101709 (2019-11-08)
Isorhamnetin, a derivative of quercetin, exerts antioxidant and anti-inflammatory effects in different diseases, and we examined its protective effects against diabetes-related changes in the brain. A single dose of a freshly prepared solution of streptozotocin (STZ) (60 mg/kg body weight) was
Elise F Hoek-van den Hil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 402(3), 1389-1392 (2011-11-29)
Flavonoids are bioactive food compounds with potential lipid-lowering effects. Commercially available enzymatic assays are widely used to determine free fatty acid (FFA) and triglyceride (TG) levels both in vivo in plasma or serum and in vitro in cell culture medium
Quercetin and its metabolite isorhamnetin promote glucose uptake through different signalling pathways in myotubes
Jiang H, et al.,
Scientific Reports, 1-15 (2019)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.