Merck
14879
Sigma-Aldrich
ビス-トリス
BioUltra, ≥99.0% (NT)
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
powder
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.3%
損失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BIS-TRISは生物学的バッファーの研究に使用することができます。BIS-TRISは、刺激応答性バイオマテリアルを得るため、PIPAAmおよびフェリチンを用いたカップリング反応により温度応答性ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PIPAAm-フェリチン)をグラフトさせたフェリチンを合成した研究で使用されてきました。BIS-TRISは、オリゴ‐オルト‐アゾベンゼンを合成し光化学的特性を評価する研究でも使用されてきました。
その他情報
BIS-TRIS製品の仕様をBIS-TRIS仕様表と容易に比較できます。
クレアチンキナーゼアッセイに効率的なバッファー;凍結乾燥時にヘモグロビンを保護します;2-Dゲル電気泳動のIEF陰極液.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14879-INTR-F:
14879-BULK-F:
14879-100G-F:
14879-VAR-F:
14879-25G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecules related to Tris and some derivatives that protect haemoglobin during freeze-drying.
P Labrude et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 32(4), 305-307 (1980-04-01)
J.A.A. Chambers et al.
Electrophoresis, 6, 339-339 (1985)
[Bis(2-hydroxyethyl)amino]tris(hydroxymethyl)methane is an effective buffer for creatine kinase assays.
D A Nealon et al.
Clinical chemistry, 26(10), 1516-1517 (1980-09-01)
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of