391335
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
別名:
BIS-Tris, ULTROL® Grade, [ bis(2-Hydroxyethyl)imino]- tris(hydroxymethyl)methane, [bis(2-Hydroxyethyl)imino]-tris(hydroxymethyl)methane
アッセイ
≥99% dry basis (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
pKa (20 °C)
6.5
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: <3 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
その他情報
Morin, L.G. 1977. Clin. Chem.23, 1569.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
391335-1KG:
391335-100GM:
391335-GM:
試験成績書(COA)