アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
HPLC: suitable
色
white
有効pH範囲
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
溶解性
water: 30 % (w/w), clear, colorless
密度
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
適合性
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI Key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
また、Bis-Trisプロパンは水溶性緩衝物質であり、制限酵素の安定性と活性の強化に重要な役割を果たします。特に、6~7程度の低いpHレベルを要する実験にとって、この緩衝能力は有利です。pH 7.5未満での緩衝能力が不十分で、また温度変化に伴いpKaが大きく変動するトリスバッファーと比較すれば、Bis-Trisプロパンが優れた選択肢であることは明らかです。また、塩酸緩衝液と併用することにより、特にサッカロマイセス・セレヴィシエからの単離時に、ファルネシル二リン酸を安定化させることができます。特筆すべきは、リガンドとしても機能してランタニド(III)と二核のヒドロキソ複合体を形成できる点です。
アプリケーション
- オキシミオグロビン(MbO2)の自動酸化における、さまざまな求核特性を持ったアニオンの影響を調べるためのバッファーとして。
- Sulfolobus solfataricusの膜由来のグルコース結合タンパク質の精製のため。
- GeO2石化におけるバッファーとして。
- 環境調査に関する研究におけるバッファー成分として。
- 遺伝子工学的酵素を精製および調製する際に適切なpH条件を維持するためのバッファー成分として。
特徴および利点
- 生物学および生化学の研究に適している
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- 6.8および9.0のpKa(25°C)によりpH 6.3~9.5(25°C)を有効に緩衝する
- 水溶性が高い
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6755-250G:
B6755-VAR:
B6755-1KG:
B6755-10G:
B6755-10KG:
B6755-BULK-PC:
B6755-25G:
B6755-500G:
B6755-5KG:
B6755-BULK:
B6755-25KG:
B6755-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
大規模生産に対応した高純度生化学用バッファーをご紹介します。シグマアルドリッチの製造技術により、高品位な製品を一貫して供給することが可能です。