A9758
ACES
≥99.0% (titration)
別名:
2-[(2-アミノ-2-オキソエチル)アザニウミル]エタンスルホン酸、2-[(カルバモイルメチル)アミノ]エタン-1-スルホン酸, N-(2-アセトアミド)-2-アミノエタンスルホン酸, N-(カルバモイルメチル)-2-アミノエタンスルホン酸, N-(カルバモイルメチル)タウリン
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
crystalline powder
pH
3.0-4.5
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI Key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細菌培養物をプレーティングするための緩衝炭酵母エキス(BYCE)寒天培地および細菌を培養するための緩衝酵母エキス(BYE)液体培地の成分として
- 細菌(枯草菌)胞子の熱不活性化に対するpHシフトの影響を調べるため
- 静水圧へのばく露中にα-アミラーゼによるでんぷんの解重合を調べるための緩衝系として。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9758-1G:
A9758-250G:
A9758-BULK:
A9758-25G:
A9758-1KG:
A9758-10G:
A9758-100G:
A9758-BULK-PC:
A9758-6X100G:
A9758-VAR:
A9758-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
大規模生産に対応した高純度生化学用バッファーをご紹介します。シグマアルドリッチの製造技術により、高品位な製品を一貫して供給することが可能です。
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.