Merck
401587
Sigma-Aldrich
酢酸ビスマス(III)
≥99.99% trace metals basis
別名:
ビスマストリアセタート, 酢酸 ビスマス(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)3Bi
CAS番号:
分子量:
386.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
不純物
≤5% Bi2O3
SMILES記法
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Bi/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
InChI Key
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
  • 酢酸ビスマス(III)は、溶液処理の可能なバルクヘテロ接合太陽電池に使用できるビスマス(III)硫化物(Bi2S3)の合成における出発物質として使用されています。
  • 金-ビスマス硫化物(Au–Bi2S3)ヘテロナノ構造 および光触媒としてのチタン酸ビスマスナノロッドの調製に使用されます。
  • また、トリアリールビスマス化合物の合成にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
401587-10G:
401587-50G:
401587-BULK:
401587-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hybrid solution-processed bulk heterojunction solar cells based on bismuth sulfide nanocrystals.
Martinez L, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15(15), 5482-5487 (2013)
Ying Xie et al.
Nanoscale, 10(3), 1279-1285 (2018-01-03)
Herein, we report a strategy to construct a semi-hollow plasmonic nanocavity and grow ultrathin sulfide nanosheets inside. The competition and cooperation of Au deposition with Ag etching based on flat Ag nanoplates are proposed. For the establishment of the semi-hollow
Bismuth titanate nanorods and their visible light photocatalytic properties.
Pei LZ, et al.
J. Alloy Compounds, 622(26), 254-261 (2015)
Photocatalytic Au-Bi2S3 Heteronanostructures.
Manna G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(26), 6743-6746 (2014)
M Makrinich et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 92, 19-24 (2018-05-12)
Dipolar recoupling under magic-angle spinning allows to measure accurate inter-nuclear distances provided that the two interacting spins can be efficiently and uniformly excited. Alexander (Lex) Vega has shown that adiabatic transfers of populations in quadrupolar spins during the application of