Merck
633305
Sigma-Aldrich
ビスマス(III)トリフルオロメタンスルホナート
別名:
Bi(OTf)3, トリス(トリフルオロメタンスルホン酸)ビスマス, ビズマス(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi(OSO2CF3)3
CAS番号:
分子量:
656.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリルアルコール、プロパルギルアルコール、およびベンジルアルコールの、スルホンアミド、カルバメート、およびカルボキサミドとの直接置換を触媒します。
ビスマス(III)トリフルオロメタンスルホン酸塩は、以下のプロセスにおいて触媒として使用される場合があります:
  • チオフェンの 2-tert-ブトキシ誘導体のアセタール
  • 開裂の脱保護、およびホモアリルエーテルを生成するアセタールのフラン
  • アリル化。
また、アレンの Friedel-Crafts(FC)アシル化およびスルホニル化において、腐食性のトリフリック酸の代替品として使用される場合もあります。
包装
ビスマス(III)トリフルオロメタンスルホン酸塩は、ビスマス(III)トリフルオロ酢酸塩とトリフル酸を反応させることにより調製できる環境にやさしいルイス酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633305-BULK:
633305-25G:
633305-5G:
633305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bismuth (III) triflate in organic synthesis.
Gaspard-Iloughmane H and Le Roux C.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(12), 2517-2532 (2004)
Bismuth (III) trifluoromethanesulfonate: An efficient catalyst for the sulfonylation of arenes.
Repichet S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64, 6479-6482 (1999)
Applications of bismuth (III) compounds in organic synthesis.
Leonard NM, et al.
Tetrahedron, 58(42), 8373-8397 (2002)
Maria Ricciardi et al.
ChemSusChem, 10(10), 2291-2300 (2017-04-05)
The disposal of any waste by recovering it within the production plant represents the ultimate goal of every biorefinery. In this scenario, the selective preparation of monoalkyl glyceryl ethers (MAGEs) starting from glycidol, obtained as byproduct in the epichlorohydrin production
Bismuth-catalyzed direct substitution of the hydroxy group in alcohols with sulfonamides, carbamates, and carboxamides.
Hongbo Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(3), 409-413 (2006-12-06)