Merck
425745
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸イットリウム(III)
98%
別名:
イットリウムトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 イットリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Y
CAS番号:
分子量:
536.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
最近、ふっ化グリコシルのグリコシド化反応を促進させるために用いられているほか、ピリジン誘導体やキノリン誘導体を合成するための触媒として用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425745-VAR:
425745-25G:4548173940779
425745-BULK:
425745-5G:4548173940786
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)
Synthesis, 801-801 (1995)