Merck
418218
Sigma-Aldrich
スカンジウム(III)トリフラート
99%
別名:
Sc(OTf)3, トリフルオロメタンスルホン酸 スカンジウム(III)塩, トリフルオロメタンスルホン酸スカンジウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc(SO3CF3)3
CAS番号:
分子量:
492.16
Beilstein:
8510151
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スカンジウム(III)トリフレートは、極めて活性が高く、高効率で再生可能かつ再使用可能なアシル化触媒で、Friedel-Craftsアシル化、Diels-Alder反応および他の炭素-炭素結合生成反応の重要な触媒です。 また、スカンジウム(III)トリフレートは、アクリレートのラジカル重合を立体化学的に触媒します。スカンジウム(III)トリフレートと(4′S,5′S)-2,6-ビス[4′-トリイソプロピルシリル)オキシメチル-5′-フェニル-1′3′-オキサゾリン-2′-イル]ピリジンとの錯体は、置換されたインドールとメチル(E)-2-オキソ-4-アリル-3-ブテノエートとの不斉Friedel-Crafts反応の触媒として使用されています。
アプリケーション
スカンジウム(III)トリフレートは、以下の触媒として使用されていました:
  • 芳香族および脂肪族チオールのヒドロチオレーション反応
  • O2のフェロセン誘導体による選択的二電子還元
  • 水中のインドールおよびピロールのビニル性Friedel-Craftsアルキル化
  • β-シアノケトンの合成
  • 官能化したピラノシド環を還元的に開くためのトリエチルシランとの併用
  • 安定化した硫黄イリドによるブルバロン合成の主要なステップ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
418218-VAR:
418218-BULK:
418218-1G:
418218-5G:
418218-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alex R Lippert et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14738-14739 (2006-11-16)
Oligosubstituted bullvalones were synthesized in eight steps from 2,6-cycloheptadienone via a unique Lewis acid catalyzed intramolecular cyclopropanation of a stabilized sulfur ylide, leading directly to the tetracyclic cage structure. Upon exposure to base, the substituted bullvalones tautomerized to a hydroxybullvalene
Okamoto, Y., et al.
Macromolecular Symposia, 183, 83-83 (2002)
Saya Kakuda et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(9), 3330-3337 (2015-02-11)
Mononuclear copper complexes, [(tmpa)Cu(II)(CH3CN)](ClO4)2 (1, tmpa = tris(2-pyridylmethyl)amine) and [(BzQ)Cu(II)(H2O)2](ClO4)2 (2, BzQ = bis(2-quinolinylmethyl)benzylamine)], act as efficient catalysts for the selective two-electron reduction of O2 by ferrocene derivatives in the presence of scandium triflate (Sc(OTf)3) in acetone, whereas 1 catalyzes
Giovanni Desimoni et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(12), 3630-3636 (2008-02-29)
The asymmetric Friedel-Crafts reaction between a series of substituted indoles 2 a-l and methyl (E)-2-oxo-4-aryl-3-butenoates 3 a-c has been efficiently catalyzed by the scandium(III) triflate complex of (4'S,5'S)-2,6-bis[4'-(triisopropylsilyl)oxymethyl-5'-phenyl-1',3'-oxazolin-2'-yl]pyridine (pybox; 1). Substituted 4-(indol-3-yl)-2-oxo-4-arylbutyric acid methyl esters 4 a-n were usually formed
Jens Oelerich et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(9), 2793-2799 (2015-01-22)
Alkylidene malonates and α,β-unsaturated α'-hydroxyketones are demonstrated to be efficient classes of electrophiles for the scandium(III) triflate/sodium dodecyl sulphate (SDS) catalysed vinylogous Friedel-Crafts alkylation of indoles and pyrroles in water. These substrates contain an easily removable auxiliary group that increases
資料
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.