Merck
442151
Sigma-Aldrich
インジウム(III)トリフルオロメタンスルホナート
別名:
In(OTf)3, In(TFA)3, インジウム(III)トリフラート, トリス(トリフルオロメタンスルホナト)インジウム, トリフルオロメタンスルホン酸インジウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3In
CAS番号:
分子量:
562.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: indium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[In+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.In/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤または試薬です。
  • 安定なインジウムバクテリオクロリン類の合成
  • トリフラートLewis酸に対するホスホリル化合物の塩基性の研究
  • 分子内ヘテロDiels-Alder反応を経由するデカヒドロキノリン型毒物の合成
環化縮合を経由するベンゾオキサゾール類の合成に用いる触媒
有機合成でのLewis酸触媒として用い、そして触媒での共触媒として用いる試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442151-VAR:
442151-5G:4548173314440
442151-BULK:
442151-25G:4548173314433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trost, B. M.; Portnoy, M.; Kurihara, H.
Journal of the American Chemical Society, 118, 836-836 (1997)
Yadav, J. S.; Reddy, B. V. S. et al.
Tetrahedron Letters, 43, 1565-1565 (2002)
Frost, C. G.; Chauhan, K. K. et al.
Synlett, 1743-1743 (1999)
Teruhisa Tsuchimoto et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7), 852-853 (2003-05-13)
A palladium-indium triflate catalyst was found to be much more active for the dimerization of vinylarenes compared with generally used cationic palladium(II) catalysts.
Hongliang Wang et al.
ChemSusChem, 11(1), 285-291 (2017-11-15)
Super Lewis acids containing the triflate anion [e.g., Hf(OTf)