Merck
435848
Sigma-Aldrich
フッ化インジウム(III)
≥99.9% trace metals basis
別名:
トリフルオロインジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InF3
CAS番号:
分子量:
171.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
詳細
フッ化インジウム(III)は、融点が比較的高い白色の結晶固体です。オプトエレクトロニクス用途に適したワイドギャップ半導体です。フッ化インジウム(III)を使用して非酸化物ガラスが作製されています。
アプリケーション
フッ化インジウム(III)は以下に使用できます:
  • さまざまな用途の酸化インジウム薄膜の調製のための前駆体 。
  • 白色発光のためのPr3+/Er3+コドープ ガラスの作製。
  • フォトルミネッセンス量子収率向上のためのインジウム系量子ドットの表面フッ素化処理。
  • リチウム金属電池のサイクル性能を強化するための電解質添加剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435848-VAR-9:
435848-5G:
435848-BULK:
435848-VAR:
435848-BULK-9:
435848-1G:4548173314426
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trap Passivation in Indium-Based Quantum Dots through Surface Fluorination: Mechanism and Applications
Tae-Gon Kim, et al.
ACS Nano, 12, 11529-11540 (2018)
Nitrile Electrolyte Strategy for 4.9 V-Class Lithium-Metal Batteries Operating in Flame
Hyunseok Moon, et al.
Energy & Environmental Science, 6, e12383-e12383 (2023)
White light emission and energy transfer in Pr3+/Er3+ co-doped InF3-based glass
Joanna Pisarska, et al.
Materials Research Bulletin, 150, 111791-111791 (2022)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 879-879 (1996)
Hexaaqua Metal Complexes for Low-Temperature Formation of Fully Metal Oxide Thin-Film Transistors
You Seung, et al.
Chemistry of Materials, 27, 5808-5812 (2015)