濃度
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
詳細
アプリケーション
- To produce high-capacity lithium storing cathodes via liquid phase exfoliation method.
- As a cathode material for sodium-ion batteries.
- As a catalyst for the conversion of carbonyl compounds into oxathioacetals and dithioacetals.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288659-10G:
288659-VAR:
288659-50G:
288659-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。