Merck
752134
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルマグネシウムクロリド 溶液
1.3 M in THF/toluene (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClMg
CAS番号:
分子量:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.3 M in THF/toluene (1:1)
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752134-800ML:4548173320410
752134-VAR:
752134-BULK:
752134-100ML:4548173320403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)