Merck
225754
Sigma-Aldrich
アリルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2MgBr
CAS番号:
分子量:
145.28
Beilstein:
969335
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アリルマグネシウムブロミド溶液は、アザ芳香族複素環に対する選択的求核試薬として機能します。
アプリケーション
臭化アリルマグネシウム溶液はグリニャール反応に使用でき、以下の合成の 重要なステップとなります:
  • 2-(9,10-ジヒドロ-9,10-プロパノアントラセン-9-イル)-N-メチルエタンアミン(2)、ベンズオクトアミンの類縁化合物
  • タルコナンツスラクトン
  • (+)-プロイシン
  • ポリヒドロキシキノリジジンアルカロイド
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225754-VAR:
225754-100ML:4548173119151
225754-8L:4548173119182
225754-18L:4548173119168
225754-20L:
225754-PZ:
225754-18L-C:
225754-800ML:4548173119175
225754-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allylmagnesium Bromide as a selective nucleophile toward Aza-aromatic heterocycles
Henry G et al.
Journal of the American Chemical Society, 79, 1245-1249 (1957)
Synthesis of 2-(9, 10-dihydro-9, 10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine via a [4+ 2] cycloaddition.
Karama U, et al.
Molecules (Basel), 15(6), 4201-4206 (2010)
An Efficient Asymmetric Synthesis of Tarchonanthuslactone1.
Reddy M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2512-2514 (2001)
Stereoselective synthesis of the antifungal antibiotic (+)-preussin.
Veeresa G, et al.
Tetrahedron, 54(51), 15673-15678 (1998)
Synthesis of trihydroxy quinolizidine alkaloids: 1, 3-addition reaction of allylmagnesium bromide to a sugar nitrone.
Dhavale DD, et al.
Tetrahedron, 60(13), 3009-3016 (2004)