Merck
419567
Sigma-Aldrich
イソプロペニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)MgBr
CAS番号:
分子量:
145.28
Beilstein:
3587297
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
603-688-6
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.935 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
イソプロペニルマグネシウム・ブロミド(iPrMgBr)溶液(THF中0.5 M)がグリニャール反応に使用されていますが、これはゾフェノプリラートと(S)-(−)-ホスホノトリキシンの重要な調製ステップです。また、(+)-デスエポキシアスペルジオールの全合成における光学活性エポキシ・アルコールの位置選択的開環にも使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419567-BULK:
419567-VAR:
419567-800ML:4548173148144
419567-100ML:4548173148137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
11C-Radiosynthesis and preliminary human evaluation of the disposition of the ACE inhibitor [11C] zofenoprilat.
Matarrese M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(3), 603-611 (2004)
Total synthesis of (+)-desepoxyasperdiol.
Tius M A and Fauq A H
Journal of the American Chemical Society, 108(5), 1035-1039 (1986)
Chemoenzymatic formal synthesis of (S)-(?)-phosphonotrixin.
Chenevert R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1889-1892 (2004)