Merck
429007
Sigma-Aldrich
1-プロピニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
1-Propyn-1-ylmagnesium bromide, Bromo(prop-1-yn-1-yl)magnesium, Bromo-1-propynylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CMgBr
CAS番号:
分子量:
143.26
Beilstein:
3929146
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.941 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#C[Mg]Br
InChI
1S/C3H3.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-プロピルニルマグネシウムブロミド溶液は、1-プロピニルマグネシウムブロミドの0.5Mテトラヒドロフラン溶液です。1-プロピニルマグネシウムブロミド溶液は、化学合成においてグリニャール試薬として使用されます。この研究用試薬は、化学・有機変換に使用できます。光延反応による[11C]CO2から [11C]アミドへの変換において試薬として使用されます。
アプリケーション
テトラヒドロナフタレンを生成する、金(I)触媒による芳香族環化反応に用いるヒドロキシエンインの合成
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429007-800ML:4548173149165
429007-BULK:
429007-100ML:4548173149158
429007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
From [11 C] CO 2 to [11 C] amides: a rapid one-pot synthesis via the Mitsunobu reaction
Bongarzone S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(38), 5334-5337 (2017)
The [3+ 2] cycloaddition route to 5-carbomethoxy-4h-1, 2, 3-triazolo [1, 5-a][1] benzazepines from baylis-hillman acetates of 2-azidobenzaldehydes
Song YS and Lee KJ
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(6), 1721-1724 (2006)
Christiane M Grisé et al.
Organic letters, 8(25), 5905-5908 (2006-12-01)
We report a gold-catalyzed benzannulation of 3-hydroxy-1,5-enynes to generate tetrahydronaphthalenes. This mild process proves to be an effective method to synthesize various metasubstituted aromatic rings in good yields. [reaction: see text]