Merck
77056
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-2-ol
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1736802
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448
bp
138-140 °C (lit.)
密度
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
InChI Key
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77056-1ML:
77056-BULK:
77056-5ML:
77056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)