Merck
283754
Sigma-Aldrich
2(5H)-フラノン
98%
別名:
γ-クロトノラクトン, 2-ブテン-1,4-オリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O2
CAS番号:
分子量:
84.07
Beilstein:
383585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
86-87 °C/12 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OCC=C1
InChI
1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
InChI Key
VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キラル尿素化合物は、2(5H)-フラノン(γ-クロトノラクトン)からピロリジンへのヘテロマイケル付加反応を触媒しました。2(5H)-フラノンによるクオラムセンシング阻害活性が、生物指標菌株を使用して研究されました。
アプリケーション
2(5H)-フラノン(γ-クロトノラクトン)が、以下の反応に使用されています。
  • (+)-L-733,060、(+)-CP-99,994および(2S,3R)-3-ヒドロキシピペコリン酸の合成
  • 二官能性アミノチオ尿素およびアミノスクアラミド有機触媒によって触媒される、芳香族アルデヒドとの直接アルドール反応を介した、5-置換2(5H)フラノン(γブテノリド)の合成
  • リグナン合成のためのマイケル付加反応
  • アルデヒドと、チオール酸またはカルバニオンとの、三成分マイケル・アルドール反応
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283754-1G:
283754-5G:
283754-VAR:
283754-BULK:
283754-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 4173-4173 (1993)
Yoshihiro Sohtome et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(4), 477-480 (2004-04-02)
Chiral urea compounds 10a-g were synthesized as catalysts for conjugate addition of pyrrolidine (2) to gamma-crotonolactone (3). In the presence of a catalytic amount of the chiral ureas, this hetero-Michael reaction was greatly accelerated. Asymmetric induction was observed with the
Tetrahedron, 49, 9039-9039 (1993)
Tetrahedron, 49, 8073-8073 (1993)
Filip Sima et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2139-2139 (2018-09-25)
Human campylobacteriosis is considered one of the most common foodborne diseases worldwide with poultry identified as the main source of infection accounting for 50-80% of human cases. Highly virulent Campylobacter spp., positive for the Type VI secretion system (T6SS), which