Merck
185914
Sigma-Aldrich
2-フルアルデヒド
99%
別名:
フラン-2-カルボキシアルデヒド, フルフラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
Beilstein:
105755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39150703
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.31 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13.5 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
19.3 %
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルフラルは複素環アルデヒドです。ペントサンを含む農業原料およびリグノセルロース原料から生成できます。また、キシロースを脱水して得ることもできます。フランには、容易に熱硬化する、物理的強度を有する、腐食耐性があるなど、さまざまな興味深い特性があります。フランは、次のようなさまざまなフランベースの化学物質および溶媒を生成するための原料です:
  • メチルフラン
  • フルフリルアルコール
  • テトラヒドロフルフリルアルコール
  • テトラヒドロフラン
  • メチルテトラヒドロフラン
  • ジヒドルピラン
  • フロン酸
アプリケーション
フルフラルは、マイクロ波照射トウモロコシブランから得た自己加水分解物液中のフルフラルHPLC定量の標準物質として使用されています。フルフラルは、γ-バレロラクトン(GVL)およびバイオ燃料2-メチルフラン(収量51%)の調製に使用できます。
フルフラルは、銅含有触媒上の蒸気相で水素化を受け、主な産物としてフルフリルアルコールを生成します。また、フェノール-フルフラルエアロゲルのゲル前駆体の調製にも使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185914-VAR:
185914-4L:4548173960890
185914-500ML:4548173960906
185914-100ML:4548173960883
185914-4X100ML:
185914-25ML:
185914-BULK:
185914-1L:
185914-5ML:4548173960913
185914-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogenation of furfural over copper-containing catalysts.
Seo G and Chon H.
J. Catal., 67(2), 424-429 (1981)
Synthesis of organic and carbon aerogels from phenol-furfural by two-step polymerization.
Wu D and Fu R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 96(1), 115-120 (2006)
Inhibition effects of furfural on aerobic batch cultivation of Saccharomyces cerevisiae growing on ethanol and/or acetic acid.
Taherzadeh MJ, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 90(4), 374-380 (2000)
Production of feruloylated arabinoxylo-oligosaccharides from maize (Zea mays) bran by microwave-assisted autohydrolysis.
Rose DJ and Inglett GE.
Food Chemistry, 119(4), 1613-1618 (2010)
Domino reaction catalyzed by zeolites with Brønsted and Lewis acid sites for the production of γ-valerolactone from furfural.
Linh Bui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(31), 8022-8025 (2013-06-13)