Merck
669288
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
別名:
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5667
密度
1.005 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
InChI Key
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
669288-25G:
669288-VAR:
669288-BULK:
669288-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)