Merck
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.447
密度
0.909 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.9 °F
引火点(℃)
53.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
669296-25G:
669296-5G:
669296-BULK:
669296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)