Merck
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C≡COH
CAS番号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1744120
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
InChI Key
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630837-5G:
630837-VAR:
630837-25G:
630837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2