Merck
208698
Sigma-Aldrich
3-ペンチン-1-オール
97%
別名:
1-Hydroxy-3-pentyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1735967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
154-157 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
InChI Key
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inhibiting effect of 3-pentyn-1-ol on the corrosion of iron in 1M HCl has been investigated. Reaction of 3-pentyn-1-ol with Fe3(CO)12 in CH3OH/KOH solution yields closed trinuclear hydridic complex (μ-H)Fe3(CO)933-[H3CCC(CH2)(CH2)CO]).
アプリケーション
3-Pentyn-1-ol was used in the synthesis of 4,4-bis(1-methyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-ol.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
208698-BULK:
208698-25G:
208698-1G:
208698-VAR:
208698-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of bis (indolyl) alkanes by a site-selective gold-catalyzed addition of indoles to butynol derivatives.
Barluenga J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(4), 546-550 (2009)
Inhibitive properties, adsorption and surface study of butyn-1-ol and pentyn-1-ol alcohols as corrosion inhibitors for iron in HCl.
Babic-Samardzija K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(19), 1908-1916 (2005)
Reactions of Fe3(CO)12 with 2-methyl-3-butyn-1-ol and 3-pentyn-1-ol under basic methanolic conditions.
Bertolotti F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(16), 2673-2678 (2008)