Merck
589306
Sigma-Aldrich
3-フェニル-2-プロピン-1-オール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C≅CCH2OH
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
InChI Key
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
589306-5G:
589306-BULK:
589306-VAR:
589306-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)