Merck
130850
Sigma-Aldrich
3-ブチン-1-オール
97%
別名:
3-Butynol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
773710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39020335
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
128.9 °C (lit.)
mp
−63.6 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChI Key
OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ブチン-1-オールの燃焼および蒸発のエンタルピーは、静的ボンベ燃焼熱量測定および相関ガスクロマトグラフィー技術により測定されます
アプリケーション
β-テトロン酸ブロミドを用いたパラジウム触媒カップリング研究で使用されるアルキニル基質は、高収率のアルキニル置換フラノンをもたらします。
3-ブチン-1-オールを用いて Markovnikov 付加生成物が調製されました
酸素含有複素環 およびs-ヒドロキシ-L-イソロイシンの保護エステル調製のためのシントン
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130850-100G:
130850-VAR:
130850-25G:
130850-5G:
130850-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deniz Dogruer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(2), 523-526 (2003-12-31)
The binding of a series pyridylbutynylamines 6 was examined at alpha4beta2 nACh receptors. Structural modifications, comparing 6 with pyridyl ethers 2, did not consistently result in parallel effects on receptor affinity, suggesting possible differences in their modes of binding. Furthermore
Sumod A Pullarkat et al.
Inorganic chemistry, 45(18), 7455-7463 (2006-08-29)
Alcohol functionalized diphosphine ligands with chirality residing on the carbon backbone were prepared using a novel two-stage asymmetric synthetic methodology from the corresponding terminal alkynols. Under mild conditions, the alkynols, 3-butyn-1-ol and 2-propyn-1-ol, were subjected to direct hydrophosphination to give
Tetrahedron Letters, 48, 105-105 (2007)
Kopf, Henning; Pietraszuk. et al.
Organometallics, 25(10), 2533-2546 (2006)
Johanna E Grimm et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(20), 5838-5846 (2019-05-06)
An aroma extract dilution analysis applied to the volatiles isolated from jackfruit ( Artocarpus heterophyllus Lam.) pulp by solvent extraction and solvent-assisted flavor evaporation resulted in the detection of 48 odorants with flavor dilution (FD) factors between 1 and ≥8192.
資料
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.