Merck
738271
Sigma-Aldrich
3-ブチン酸
95%
別名:
2-エチニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O2
CAS番号:
分子量:
84.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
70-80 °C
SMILES記法
OC(=O)CC#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6)
InChI Key
KKAHGSQLSTUDAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブチン酸の用途の一部は以下のとおりです。
  • コニアエン環化による官能化γ-ブチロラクトンおよびテトラヒドロフランの合成。
  • アルケンとの[2+2]環状付加のアレノエートの合成。
  • 高度に官能化されたクマリンのホスフィン触媒合成。
  • 3-ブチン酸のラジカル水素化スタンネーションによる様々な有用な有機スズ試薬の合成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
738271-VAR:
738271-1G:
738271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synergistic Diazo?OH Insertion/Conia?Ene Cascade Catalysis for the Stereoselective Synthesis of ??Butyrolactones and Tetrahydrofurans.
Hunter A C, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(45), 16062-16065 (2016)
Catalytic Enantioselective Allenoate?Alkene [2+ 2] Cycloadditions.
Conner M L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(10), 3482-3485 (2015)
Zhipeng Li et al.
The Analyst, 145(12), 4239-4244 (2020-05-22)
The aim of this study was to overcome the reported shortcomings of the glutathione (GSH) detection of rhodamine-based fluorescent probes, such as poor selectivity to thiol groups and reversible unstable covalent binding with the thiol groups. Here, we have developed
Phosphine-catalyzed synthesis of highly functionalized coumarins.
Henry C E and Kwon O
Organic Letters, 9(16), 3069-3072 (2007)
Ionogels, new materials arising from the confinement of ionic liquids within silica-derived networks.
Neouze M A, et al.
Chemistry of Materials, 18(17), 3931-3936 (2006)