Merck
737011
Sigma-Aldrich
3-シクロプロピル-2-プロピン酸
95%
別名:
シクロプロパンプロピオル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
63-68 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI Key
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737011-250MG:
737011-BULK:
737011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)