Merck
303666
Sigma-Aldrich
2-ブチン酸
98%
別名:
テトロル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CCO2H
CAS番号:
分子量:
84.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
78-80 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI Key
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ブチン酸の回転スペクトルはパルス超音波ジェットフーリエ変換マイクロ波分光法によって測定されました。
アプリケーション
2-ブチン酸は、フェノールのフラボンおよびクロモンへの環化アシル化、およびγ-ブチロラクトンへの環化を含む様々な反応においてシントンとして使用されました。2-ブチン酸はγ-アルキル化によるZ-三置換オレフィンの合成にも使用されました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
303666-1G:
303666-5G:
303666-BULK:
303666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Parveen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12)(12), 1531-1533 (2005-03-17)
The application of FTIR spectroscopy to concentrated solutions of tetrolic acid shows, for the first time, a direct relationship between molecular self association in solution and H-bonded motifs in the subsequently crystallised solid phases.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5120-5120 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 4349-4349 (1990)
I A Mjör et al.
Journal of dental research, 61(8), 967-972 (1982-08-01)
Adhesive bonding of resins to dentin surfaces requires the removal of the layer of debris caused by the cutting. Certain isotonic acidic solutions can do this rapidly. Five solutions were evaluated using cell cultures and pulp studies in monkeys. At
gamma.-Alkylation of 2-butynoic acid. Route to controlled prenol homologation.
Pitzele BS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(2), 269-270 (1975)