Merck
A15207
Sigma-Aldrich
アセチレンジカルボン酸
95%
別名:
2-ブチン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC≡CCOOH
CAS番号:
分子量:
114.06
Beilstein:
878357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
mp
180-187 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C#CC(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセチレンジカルボン酸は一般に自分自身のエステル誘導体の合成、アセチレンジカルボン酸ジメチル(DMAD)およびアセチレンジカルボン酸ジメチル(有機合成で有用な前駆体)の合成に使用されます。
一般的応用の幾つかを以下に示します:
  • アセチレンジカルボン酸とそのエステル誘導体はCu(I)触媒の作用を受けてアセトフェノンとラジカル付加反応を起こして、フラン誘導体を生成します。
  • これは、共有結合性有機構造体(COF)および、IRMOF-0のような金属有機構造体(MOF)の調製で使用される最短の直線リンクの1つです。
  • 各種のヘキサアリールベンゼンは、アセチレンジカルボン酸の誘導体として得られるジアリールアルキンの酸化的脱水素環化を利用して作り出すことができます。
  • 分子鎖またはデンドリマー(例:2,3,8-三官能基インデノキノクサリンデンドロン、ビスアリールアセチレン発色団)合成時のスペーサーとして使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
267.8 °F
引火点(℃)
131 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A15207-5G:
A15207-BULK:
A15207-VAR:
A15207-100G:
A15207-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and multi-photon absorption properties of symmetric bisarylacetylene chromophores using functionalized isomeric pyrazinoindenocarbazole units as the rigid aryl substituents.
Lin TC, et al.
Dyes and Pigments, 132, 347-359 (2016)
Two-and three-photon absorption properties of fan-shaped dendrons derived from 2, 3, 8-trifunctionalized indenoquinoxaline units: synthesis and characterization.
Lin TC, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(32), 8219-8232 (2017)
Dimethyl Acetylenedicarboxylate
Huntress E H, et al.
Organic Syntheses, 32, 329-329 (1952)
Copper (I)-Catalyzed Radical Addition of Acetophenones to Alkynes in Furan Synthesis.
Manna S and Antonchick AP.
Organic Letters, 17(17), 4300-4303 (2015)
Monolayer Field?Effect Transistors of Nonplanar Organic Semiconductors with Brickwork Arrangement.
Shan L, et al.
Advanced Materials, 27(22), 3418-3423 (2015)