蒸気密度
2.45 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 200 g/L at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 環境から採取した水サンプルをイオン排除クロマトグラフィー質量分析システム(IEC-MS)で分析。
- シリアルベースの食品を、ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC–MS)や逆相HPLC-ダイオードアレイ検出器(RP-HPLC-DAD)で分析。
- 芋類食品を液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出(LC–DAD)で分析。
適切な装置技術に関する詳細は、製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23701-VAR-F:
23701-BULK-F:
23701-100MG-F:4548173241531