Merck
04704
Supelco
グリシダミド
analytical standard
別名:
2,3-エポキシプロパンアミド, オキシランカルボキシアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5NO2
CAS番号:
分子量:
87.08
Beilstein:
227 163 2
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (qNMR)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C1CO1
InChI
1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
FMAZQSYXRGRESX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物活性を有する可能性のあるアクリルアミドの活性エポキシド代謝物であるグリシダミドは、in vivoで生成できます。その変異原性と遺伝毒性はよく知られています。
アプリケーション
グリシダミドは、さまざまなクロマトグラフィー法により、ヒトおよび動物の生体サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
その他情報
2008年の夏、ミュンヘン工科大学の研究科学者が、ポテトチップの中でアクリルアミドの他にグリシドアミドを検出しました。グリシドアミドは、アクリルアミドの代謝産物です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04704-VAR:
04704-100MG:
04704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hubert W Vesper et al.
Environmental health perspectives, 118(2), 278-283 (2010-02-04)
The lifelong exposure of the population to acrylamide has raised concerns about the possible health effects of the chemical. Data on the extent of exposure to acrylamide and its primary metabolite, glycidamide, are needed to aid in the assessment of
Anna C Vikström et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 41-49 (2010-10-19)
For assessment of cancer risk from acrylamide (AA) exposure through food, the relation between intake from food in humans and the in vivo doses (area under the concentration-time curve, AUC) of AA (AUC-AA) and of its genotoxic metabolite glycidamide (GA)
Sylvie Chevolleau et al.
Journal of chromatography. A, 1167(2), 125-134 (2007-09-11)
The determination of biomarkers of acrylamide exposure in humans from general French population by measurement of hemoglobin adduct levels of acrylamide (AA) and glycidamide (GA) is presented. The analytical procedure included modified Edman degradation and LC-ESI-MS/MS analysis of the final
Birgit Paulsson et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(16), 1859-1865 (2003-07-24)
Acrylamide (AA) is a reactive compound widely used as an industrial chemical. It is also, as recently shown, present in heated foodstuffs. AA is known to cause tumors in rodents and is classified as probably carcinogenic to humans. The metabolite
Malene Outzen et al.
The British journal of nutrition, 105(9), 1381-1387 (2011-01-29)
Acrylamide (AA) is a probable human carcinogen that is formed in heat-treated carbohydrate-rich foods. The validity of FFQ to assess AA exposure has been questioned. The aim of the present cross-sectional study was to investigate dietary determinants of Hb-AA and