安全性情報
72834
Supelco
Acrylamide-d3 Standard solution
~500 mg/L in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~500 mg/L in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
詳細
Acrylamide-d3 is isotopically labelled or deuterated acrylamide and is mostly used in quantitative proteomics. It has 3 deuteriums instead of protons making it heavier than acrylamide. It can be combined with two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis.
アプリケーション
Acrylamide-d3 may be used as an internal standard during the determination of acrylamide in cocoa and coffee products using liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72834-5ML-F:4548173221106
72834-BULK-F:
72834-2.5ML-KC-F:
72834-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
A modified sample preparation for acrylamide determination in cocoa and coffee products.
Arisseto, Adriana Pavesi, et al.
Food Analytical Methods, 1.1, 49-55 (2008)
Da-Eun Kang et al.
Food science and biotechnology, 29(1), 141-148 (2020-01-25)
The aim of this study was to investigate the formation of furan and acrylamide and to compare antioxidant capacities and volatile compounds in cold or hot brewed coffees. Cold brews were prepared at 5 °C and 20 °C for 12 h. using steeping