Merck
636568
Sigma-Aldrich
Acrylamide-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2-Propenamide-2,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCONH2
CAS番号:
分子量:
74.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C(N)=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
636568-VAR:
636568-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mohammad Rizwan Khan et al.
Scientific reports, 7, 41995-41995 (2017-02-06)
The present work describes the outcomes of the assessment on acrylamide contents in a number of thermally treated foods (Arabic coffee Qahwa, coffee and tea) obtained from the Saudi Arabian markets. A total of 56 food samples of different brands
Demetris Kafouris et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 1928-1939 (2018-08-28)
The determination of acrylamide in potato products, bakery products and coffee, and the human dietary exposure is reported. The method reported is based on a single extraction step with water, followed by the clean-up of the extract using solid phase