Merck
604003
Sigma-Aldrich
アセトアニリド-(環状-13C6, カルボニル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CONH13C6H5
CAS番号:
分子量:
142.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI Key
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
詳細
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
アプリケーション
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604003-BULK:
604003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor