Merck
661635
Sigma-Aldrich
Acrylamide-d5
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2=CDCOND2
CAS番号:
分子量:
76.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]N([2H])C(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-LUPFFDCSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661635-BULK:
661635-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)