Merck
496758
Sigma-Aldrich
リン酸ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]
別名:
2-ヒドロキシエチルメタクリレートリン酸塩, ジ-2-メタクリロイルオキシエチル酸性リン酸塩, ジ(2-メタクリロイルオキシエチル)リン酸塩, ビス(2-メタクリロイルオキシエチル)リン酸水素, ビス(2-メタクリロイルオキシエチル)酸性リン酸塩, ビス(メタクリロイルオキシエチル)リン酸塩, ビス(メタクリロイルオキシエチル)リン酸水素, ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O]2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
322.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
品質水準
bp
221 °C (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
InChI Key
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]ホスフェート(BMEP)は、2つの重合可能なメタクリレート基と中央にリン酸基をもつ親水性モノマーです。酸存在下では、高い変換率で自発的に重合する可能性があります。前駆体として、ポリ(BMEP)、歯科用樹脂、ヒドロゲルおよび難燃性ポリマー複合材の合成で広く使用されています。
アプリケーション
ビス[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]ホスフェート(BMEP)は、以下に使用できます。
  • フリーラジカル重合により高吸水性ポリマー(SAP)を合成する際の二官能性架橋剤として。これらSAPは農業用として使用できます。
  • エナメル質および象牙質用の自己エッチングプライマー配合物の調製。BMEPを含むプライマーは、象牙質とエナメル質の両方で良好な濡れ性、エッチングおよび浸透性を示します。
  • 懸濁重合により難燃性ナノ複合材料を合成する前駆体として。
特徴および利点
  • ジメタクリレート基の存在により架橋が可能になり、共重合が向上します。
  • 親水性と短い炭素鎖により、濡れ性が向上します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
496758-500ML:
496758-VAR:
496758-100ML:
496758-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U Pinaeva et al.
Scientific reports, 10(1), 5776-5776 (2020-04-03)
Sorption mechanism of uranyl by poly(bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate) (PB2MP) functionalised polyvinylidene fluoride (PVDF) track-etched membranes, PB2MP-g-PVDF, was investigated. It was found that uranyl sorption obeyed Langmuir isotherm model giving a maximum U(VI) membrane uptake of 6.73 μmol g-1 and an affinity
Ismail Anil et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-16)
The development of adsorbents with high adsorption capacity and fast separation is of utmost importance for the environmental management of dye-bearing wastewaters. Within this scope, crosslinked hydrogels including poly(vinylphosphonic acid) (PVPA) and bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) were designed with varying mole