Merck
730114
Sigma-Aldrich
2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
contains ≤100 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
別名:
MPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22NO6P
CAS番号:
分子量:
295.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
含みます
≤100 ppm MEHQ as inhibitor
mp
143-148 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C11H22NO6P/c1-10(2)11(13)16-8-9-18-19(14,15)17-7-6-12(3,4)5/h1,6-9H2,2-5H3
InChI Key
ZSZRUEAFVQITHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)は、両性イオン性ホスホリルコリン基含有メタクリレートモノマーであり、細胞膜に含まれるリン脂質極性基を模倣するための最も適切なモノマーです。非特異的タンパク質吸着に対する優れた耐性、生体適合性、低い毒性により、さまざまなポリマー生体材料の調製にも使用されています。リビングラジカル重合などのさまざまな重合方法を使用して、調整可能な特性を持つ多様な分子構造を開発するためにも使用されます。メタクリレートの反応性により、MPCベースの材料は生物医学分野で幅広く利用されています。またMPCは、医療機器、リチウムベースの電池、コンタクトレンズ、薬物送達、創傷被覆材、組織工学足場などの複数の用途に向けたさまざまなポリマー材料の製造におけるモノマーとしても使用されます。
アプリケーション
2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)は、以下の用途に使用できます:
  • モノマーとして使用し、リチウムベース電池のゲル電解質として使用するために、溶媒和物イオン液体内に完全な両性イオン性ポリマーネットワークを作製。
  • 血液凝固および細菌の付着を防ぐための医療機器用のポリマーコーティングの合成。
  • コンタクトレンズ材料および創傷被覆材として使用するヒドロゲルの調製。
  • 薬物送達用のポリマーミセルおよびナノ粒子の製造。
  • モノマーとして使用し、ポリマー修飾防汚性シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを製造。MPCの添加は、コンタクトレンズ上に細胞膜様構造を形成し、細胞や細菌の表面付着を防ぐのに役立ちます。
特徴および利点
  • 側鎖に双性イオン性ホスホリルコリン(PC)基が存在するため、生体不活性の特性があります。
  • 調整可能な特性を有するさまざまな分子構造を構築することが可能です。
  • 細胞接着、血液凝固、非特異的タンパク質吸着に優れた耐性を示します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
730114-BULK:
730114-VAR:
730114-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boxuan Ma et al.
Acta biomaterialia, 70, 186-196 (2018-02-17)
Intelligent drug delivery systems with prolonged circulation time, reduced drug leakage in blood, target site-triggered drug release and endosomal escape are attractive and ideal for malignant tumor therapy. Herein, doxorubicin (DOX)-conjugated smart polymeric micelles based on 4-carboxy benzaldehyde-grafted poly (L-lysine)-block-poly
N Nakabayashi et al.
Bio-medical materials and engineering, 14(4), 345-354 (2004-10-09)
Copolymers of 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) showed good hemocompatibility as hypothesized. The hypothesis was surfaces having phosphorylcholine groups by polymerization of MPC could accumulate phospholipids from blood stream and show good blood compatibility. We designed and prepared a methacylate having a
N Nakabayashi et al.
Biomaterials, 24(13), 2431-2435 (2003-04-18)
This review addresses the non-thrombogenic characteristics of copolymers based on 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC), originally developed by Nakabayashi and colleagues. The hypothesis underlying these developments was that such materials would adsorb phospholipids from blood, yielding surfaces with good natural blood compatibility.
Yumiko Obayashi et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1952-1952 (2017-10-27)
Microbial extracellular hydrolytic enzymes that degrade organic matter in aquatic ecosystems play key roles in the biogeochemical carbon cycle. To provide linkages between hydrolytic enzyme activities and genomic or metabolomic studies in aquatic environments, reliable measurements are required for many
Piers E Milner et al.
Acta biomaterialia, 65, 102-111 (2017-11-08)
Partial joint repair is a surgical procedure where an artificial material is used to replace localised chondral damage. These artificial bearing surfaces must articulate against cartilage, but current materials do not replicate both the biphasic and boundary lubrication mechanisms of